Learn More
- Home
- Products
- Productos de pipeta
- Puntas de pipeta
- Puntas para pipetas específicas
- Thermo Scientific™ Puntas de pipeta Finntip™ Flex™
Thermo Scientific™ Puntas de pipeta Finntip™ Flex™
Código de producto. 11872703| Código de producto. | Volumen (métrico) | Código de color | Envase | Fit for Purpose | Tamaño de la unidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 11872703 | 1000 μL | Azul | 1000/Bolsa | Certificado de calidad | 1000 PCS |
| 11883420 | 10 μL | Rosa | 1000/Bolsa | Certificado de calidad | 1000 PCS |
| 11863420 | 10 μL | Rosa | 10 x 96/rack | Certificado de calidad | 960 PCS |
| 11893420 | 200 μL | Amarillo | 960 puntas | Certificado de calidad | 960 PCS |
| 11873420 | 10 μL | Rosa | 10 x 96/rack | Estéril y listo para PCR | 960 PCS |
| 11803430 | 200 μL | Amarillo | 960 puntas | Estéril y listo para PCR | 960 PCS |
| 11893430 | 200 μL | Amarillo | 2016 puntas | No estéril | 2016 PCS |
| 11883430 | 10 μL | Rosa | 20 x 96 puntas | Certificado de calidad | 1920 PCS |
| 11803440 | 200 μL | Amarillo | 1920 puntas | Certificado de calidad | 1920 PCS |
| 11813430 | 200 μL | Amarillo | 1000/Bolsa | Certificado de calidad | 1000 PCS |
| 11738184 | 300 μl | Naranja | 960 puntas | Certificado de calidad | 960 PCS |
| 11748184 | 300 μl | Naranja | 960 puntas | Estéril y listo para PCR | 960 PCS |
| 11798184 | 300 μl | Naranja | 2016 puntas | - | 2016 PCS |
| 11708194 | 300 μl | Naranja | 1920 puntas | Certificado de calidad | 1920 PCS |
| 11842703 | 300 μl | Naranja | 1000/Bolsa | Certificado de calidad | 1000 PCS |
| 11458479 | 1000 μL | Azul | 960 puntas | Certificado de calidad | 960 PCS |
| 11892703 | 1000 μL | Azul | 960 puntas | Estériles y preparados para PCR | 960 PCS |
| 11865863 | 1000 μL | Azul | 1632 puntas | - | 1632 PCS |
| 11875863 | 1000 μL | Azul | 1536 puntas | Certificado de calidad | 1536 PCS |
| 10059682 | 1200 μL | Turquesa | 960 puntas | Certificado de calidad | 960 PCS |
| 11742245 | 1200 μL | Turquesa | 960 puntas | Estériles y preparados para PCR | 960 PCS |
| 11813440 | 1200 μL | Turquesa | 1632 puntas | - | 1 set |
| 11823440 | 1200 μL | Turquesa | 1536 puntas | Certificado de calidad | 1536 PCS |
| 10774994 | 1200 μL | Turquesa | 1000/Bolsa | Certificado de calidad | 1000 PCS |
Usar código promocional 27967
Inicie sesión para ver el stock
MEJOR PRECIO en promoción! Use el código promocional "27967" para aplicar la oferta.
Descripción
Las puntas de pipeta Finntip™ Flex™ están diseñadas para ajustarse a las pipetas Finnpipette™ F1, F2 y Novus.Permiten pipetear con precisión y exactitud, con una baja retención de líquidos.La compatibilidad entre la punta y la pipeta se indica con códigos de color.Estas puntas Flex™ tienen un diseño ergonómico que reduce el riesgo de RSI y utilizan menos plástico.
Ventajas
- Excelentes para pipeteo monocanal y multicanal
- Disponibles en seis intervalos de volumen: 0,2-10 μl, 1-200 μl, 5-300 μl, 100-1000 μl, 50-1200 μl y 10 ml
- Las puntas estériles se comercializan en gradillas de 10 × 96 esterilizadas y selladas al vacío y certificadas como material libre de ADN, DNasa, RNasa y endotoxinas.
- Ahorran espacio con los rellenos
Punta más suave
- La suavidad de la punta reduce la cantidad de fuerza necesaria para acoplar y expulsar las puntas, lo que reduce de manera significativa el riesgo de sufrir lesiones por esfuerzo repetitivo (RSI).
- También asegura un mejor sellado con el módulo de pipeteador para una mayor exactitud y precisión.
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Finntip Flex 1000, sin filtro, no estéril, a granel |
| Volumen (métrico) | 1000 μL |
| filtradas por | Sin filtro |
| Esterilidad | No estéril |
| Color | Azul |
| Modelo | Finntip Flex 1000 |
| Longitud (imperial) | 3,4 in |
| Longitud (métrico) | 8,7 cm |
| Formato | A granel |
| Envase | 1000/Bolsa |
| Código de color | Azul |
| Para utilizar con (equipo) | Thermo Scientific Finnpipette |
| Línea de productos | FinnTip™ Flex |
| Fit for Purpose | Certificado de calidad |
| Mostrar más Mostrar menos |