Learn More
Thermo Scientific™ Puntas de pipeta Finntip™ Flex™
Código de producto. 11873430
Cambiar vista
Click to view available options
Puntas de pipeta Finntip™ Flex™; Volumen: 0,1 a 10 μl; Código de color: Rosa; esterilidad: No estéril; Tamaño de la unidad: 1 gradilla de 96 puntas y 20 insertos de recarga de 96 puntas (2016 puntas en total)
Código de producto.
11873430 Puntas de pipeta Finntip™ Flex™; Volumen: 0,1 a 10 μl; Código de color: Rosa; esterilidad: No estéril; Tamaño de la unidad: 1 gradilla de 96 puntas y 20 insertos de recarga de 96 puntas (2016 puntas en total)
1 options
S\u00F3lo puede pedir hasta el stock disponible. Cuando se haya identificado un art\u00EDculo alternativo, se mostrar\u00E1 a continuaci\u00F3n
Código de producto. 11873430 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 94060116
Cantidad Precio
1 189.85€ / 1 sets
10 176.75€ / 1 sets
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
S\u00F3lo puede pedir hasta el stock disponible. Cuando se haya identificado un art\u00EDculo alternativo, se mostrar\u00E1 a continuaci\u00F3n
Reduzca la cantidad de fuerza necesaria para fijar y expulsar las puntas con estas puntas de pipeta y reduzca significativamente el riesgo de lesiones por estrés repetitivo (RSI). Garantice un mejor sellado con el módulo del pipeteador para una mayor exactitud y precisión.
Ventajas
  • Excelentes para pipeteo monocanal y multicanal
  • Disponibles en seis intervalos de volumen: 0,2-10 μl, 1-200 μl, 5-300 μl, 100-1000 μl, 50-1200 μl y 10 ml
  • Las puntas estériles se comercializan en gradillas de 10 × 96 esterilizadas y selladas al vacío y certificadas como material libre de ADN, DNasa, RNasa y endotoxinas.
  • Ahorran espacio con los rellenos
Punta más suave
  • La suavidad de la punta reduce la cantidad de fuerza necesaria para acoplar y expulsar las puntas, lo que reduce de manera significativa el riesgo de sufrir lesiones por esfuerzo repetitivo (RSI).
  • También asegura un mejor sellado con el módulo de pipeteador para una mayor exactitud y precisión.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Kit básico de recambio Finntip Flex 10, sin filtro, no estéril, recarga
Volumen (métrico) 10 μl
filtradas por Sin filtro
Esterilidad No estéril
Color Rosa
Modelo Kit básico de recarga de Finntip Flex 10
Longitud (imperial) 1,1 in
Longitud (métrico) 3,3cm
Certificaciones/conformidad ISO 9001, ISO 14001, ISO 13485
Formato Recarga
Envase 1 x 96/gradilla 20 x 96/recarga
Código de color Rosa
Para utilizar con (equipo) Thermo Scientific Finnpipette
Línea de productos Finntip Flex