Learn More
Thermo Scientific™ Micropipetas monocanal de volumen fijo Finnpipette™ F2
GREENER_CHOICE
Código de producto. 11817361
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
10.000 µl
1000 μl
100 μl
10 μl
1 μl
2000 μl
200 μl
20 μl
250 μl
25 μl
3000 µl
5000 μl
50 μl
5 μl
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) unitSize
11817361 1 μl cada uno
11827361 5 μl cada uno
11837361 10 μl 1 PCS
11897361 25 μl 1 PCS
11807371 50 μl 1 PCS
11817371 100 μl 1 PCS
11827371 250 μl 1 PCS
10396764 1000 μl cada uno
11857371 2000 μl 1 PCS
11867371 3000 µl cada uno
11877371 5000 μl 1 PCS
11887371 10.000 µl 1 PCS
12356552 20 μl cada uno
11705068 200 μl 1 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Código de producto. 11817361 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 4652000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    231.00€
    211.99€ / paquete de 1
    Ahorro 19.01€
    8% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Utilice estas pipetas monocanal de volumen fijo para aplicaciones muy exigentes donde la resistencia y la durabilidad son esenciales.
Utilice las pipetas monocanal Thermo Scientific™ Finnpipette™ F2 de volumen fijo para aplicaciones muy exigentes donde la resistencia y la durabilidad son esenciales. Con un diseño elegante y robusto, estas pipetas están fabricadas con componentes de PVDF que resisten sustancias químicas duras y a los efectos perjudiciales de la luz UV. Totalmente esterilizable en autoclave.
Durante décadas, los sistemas de pipeteo Thermo Scientific Finnpipette han ofrecido una productividad y ergonomía incomparables en miles de laboratorios y aplicaciones de todo el mundo.
Finnpipette F2: Fiabilidad probado para uso intensivo a largo plazo
Resistente y duradero
Finnpipette F2 contiene componentes PVDF resistentes que soportan productos químicos agresivos y los efectos dañinos de la luz UV. Su diseño resistente soporta el uso físico sin daños.
Totalmente esterilizable en autoclave
La descontaminación de Finnpipette F2 es sencilla, ya que no es necesario desmontarla la F2 para su esterilización en autoclave, lo que minimiza la interrupción y el tiempo de inactividad.
Mantenimiento sencillo
Simplemente retire el cono de punta para realizar el mantenimiento diario o la descontaminación cuando no se utiliza un autoclave.
Super Blow-out
Aumento de un 150 % del flujo de aire para garantizar la administración eficaz de microvolúmenes y evitar la capilaridad en modelos de 50 μl y menos.
Amplia selección de puntas de pipeta Finntip
Las puntas Finntip se han diseñado y fabricado expresamente para los modelos Finnpipette y ofrecen un rendimiento, una precisión y una exactitud óptimos.
5 Garantía de años
Sencillo registro en línea. Puede variar en función del país.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Puntas compatibles Finntip 10 Micro, Filter 10 Micro, Flex 10, Flex Filter 10
Descripción FinnpipetteTM F2 volumen fijo
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Material PVDF
Número de canales 1
Tipo Pipeta de volumen fijo
Volumen (métrico) 1 μl