Learn More
Ekastu Safety™ Máscara filtrante Mandil FFP2/V con válvula de exhalación de enfriamiento
Beschreibung
- Con válvula de exhalación Cool Down
- Con puente nasal codificado por colores y válvula de exhalación para una identificación inmediata de la clase de protección.
- Protección contra partículas ligeramente tóxicas y nocivas, así como olores orgánicos desagradables hasta 12,5 veces el valor NPF
- Capa de carbón activado incluida
- Clase de filtro DIN EN 149:2001 FFP2 NR
- En embalaje original: 5 años de vida útil.
- 12 piezas por paquete
Spezifikation
Spezifikation
| Color | Azul |
| Tipo de filtro | FFP2 |
| Con válvula de exhalación | Sí |
| Resistente a | 160 l/min, caudal constante máx. 3,0 mbar |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?