Learn More
Ekastu Safety™ Mascarilla filtrante Mandil FFP2
Código de producto. 10371722
Cambiar vista
Click to view available options
Caudal:
160 L/min.
Código de producto. Caudal
10371722 160 L/min.
1 options
Código de producto. 10371722 Proveedor Ekastu Safety™ N.º de proveedor 411181
Fecha estimada de envoi: 15-02-2027
Protege contra partículas ligeramente tóxicas y dañinas hasta 12,5 veces el valor NPF. EKASTU Safety™ La mascarilla filtrante FFP2 de Mandil tiene una vida útil de cinco años en su embalaje original.
  • Con puente nasal codificado por colores
  • Protección contra partículas ligeramente tóxicas y nocivas hasta 10 veces el valor NPF
  • Clase de filtro DIN EN 149:2001 FFP2 NR
  • En embalaje original: 5 años de vida útil.
  • 12 piezas por paquete
Especificaciones
Color Blanco
Caudal 160 L/min.
Presión 3,0 mbar