Learn More
Polyco Healthline Toallas de mano blancas de 2 capas con pliegue en Z Fine Touch
Código de producto. 30130270
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Blanco
Tamaño de la unidad:
paquete de 3000
Código de producto. Color Tamaño de la unidad
30130270 Blanco paquete de 3000
1 options
Código de producto. 30130270 Proveedor Polyco Healthline N.º de proveedor PHTZ2
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    75.00€
    29.14€ / paquete de 3000
    Ahorro 45.86€
    61% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 16-12-2026
Las toallas de manos Fine Touch de 2 capas en forma de Z están hechas de material de calidad que ofrece una experiencia duradera y suave.
  • Envuelto convenientemente para mantener unido el paquete de toallas.
  • Producto desechable de fácil y rápido manejo, mayor higiene y menor riesgo de contaminación.
  • Pliegue en Z
  • 2 capa
Especificaciones
Tipo de producto Toalla de mano
Longitud (imperial) 8,27 in
Longitud (métrico) 210 mm
Anchura (imperial) 8,27 in
Anchura (métrico) 210 mm
Material Papel
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Color Blanco
Desechables Un solo uso
Tela 2-ply