Learn More
Polyco Healthline Rollo de papel higiénico blanco de 2 capas Fine Touch
Descripción
- Núcleo sólido para permitir la compatibilidad con la mayoría de los dispensadores
- Producto desechable de fácil y rápido manejo, mayor higiene y menor riesgo de contaminación.
- Acabado en relieve que garantiza suavidad y gran comodidad.
- Láminas perforadas para permitir la dispensación de hojas individuales y reducir el desperdicio.
- 2 capas
papel higiénico, limpieza, higiene, conserjería
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Papel higiénico |
| Longitud (imperial) | 3,54 in |
| Longitud (métrico) | 90 mm |
| Anchura (imperial) | 4,01 in |
| Anchura (métrico) | 102 mm |
| Material | Papel |
| Color | Blanco |
| Tela | 2-ply |