Learn More
Polyco Healthline Rollo de sofá blanco de 2 capas Fine Touch
Código de producto. 30130272
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Blanco
Tamaño de la unidad:
9 rollos
Código de producto. Color Tamaño de la unidad
30130272 Blanco 9 rollos
1 options
Código de producto. 30130272 Proveedor Polyco Healthline N.º de proveedor PCR48
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    103.74€
    44.54€ / 9 rollos
    Ahorro 59.20€
    57% Descuento
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
El sofá enrollable Fine Touch está elaborado con materiales de primera calidad que ofrecen resistencia y durabilidad; nuestro PCR48 también está disponible en otros tamaños.
  • Núcleo sólido de 44 mm para permitir la compatibilidad con la mayoría de los dispensadores.
  • Producto desechable de fácil y rápido manejo, mayor higiene y menor riesgo de contaminación.
  • Láminas perforadas para permitir la dispensación de hojas individuales y reducir el desperdicio.
Especificaciones
Tipo de producto Papel limpiador
Longitud (imperial) 19,68 in
Longitud (métrico) 500 mm
Anchura (imperial) 164.04 ft.
Anchura (métrico) 50 m
Material Papel
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Color Blanco
Desechables Un solo uso
Tela 2-ply