Learn More
Polyco Healthline Toallas de mano blancas de una capa con pliegue en Z de tacto fino
Descripción
- 1 capa
- Dispensar una toalla a la vez ayuda a controlar el consumo de toallas.
- Absorción rápida y de alta capacidad para una completa satisfacción del usuario
- Toallas autopresentables, una sábana a la vez, lo cual es higiénico y ayuda a reducir el consumo.
- Pliegue en Z para un máximo control de infecciones
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Toalla de mano |
| Longitud (imperial) | 8,27 in |
| Longitud (métrico) | 210 mm |
| Anchura (imperial) | 8,27 in |
| Anchura (métrico) | 210 mm |
| Material | Papel |
| Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
| Color | Blanco |
| Desechables | Un solo uso |
| Tela | 1-ply |
| Mostrar más |
Título del producto
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?