Learn More
Kartell™ Desecadores de vacío y filtración
BIOPHARMA
Código de producto. 10365821
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
2,15 l
4,35 l
9,2 l
Altura (métrico):
190 mm
230 mm
300 mm
Altura (métrico) interior:
135 mm
175 mm
225 mm
Diámetro exterior (imperial):
150 mm
200 mm
250 mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) Altura (métrico) Altura (métrico) interior Diámetro exterior (imperial) unitSize
10365821 2,15 l 190 mm 135 mm 150 mm 1 PCS
10683272 4,35 l 230 mm 175 mm 200 mm cada uno
10335921 9,2 l 300 mm 225 mm 250 mm 1 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10365821 Proveedor Kartell™ N.º de proveedor 0055000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    58.00€
    50.30€ / paquete de 1
    Ahorro 7.70€
    13% Descuento
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Se pueden evacuar a 1 bar, con una pérdida inferior a 0,03 mbar en 24 horas. Los desecadores de vacío y filtración Kartell™ son a prueba de implosión.
  • La cubierta de policarbonato transparente se sella en una junta tórica de neopreno ajustada en la brida de la base de polipropileno
  • El vacío inicial se estableció esparciendo un poco de grasa en la junta tórica
  • Bandeja extraíble para sostener un agente desecante
  • Incluye un grifo de liberación de vacío/conjunto de válvula antirretorno
  • El tapón especialmente ranurado del conjunto permite que, cuando sea necesario, el aire vuelva a entrar muy lentamente para evitar alterar el contenido
Especificaciones
Material Polipropileno, policarbonato
Cantidad 1 unidad
Volumen (métrico) 2,15 l
Altura (métrico) 190 mm
Altura (métrico) interior 135 mm
Diámetro exterior (imperial) 150 mm