Descripción
- Capuchones sólidos fabricados con polietileno
- Los tapones de los adaptadores de filtro tienen cubiertas desplegables para insertar filtros de disco dentados para ventilación estéril con una membrana de 0,2 μm
- Esterilizados mediante irradiación gamma
- El capuchón rojo sólido se utiliza en sistemas cerrados o aplicaciones en las que no es necesaria la ventilación
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Polietileno |
| N.º por caja | 100/caja |
| N.° por paquete | 5/paq. |
| Método de esterilización | Gamma Irradiation |
Exención de responsabilidad: Este producto no tiene por objeto mitigar la presencia de microorganismos en superficies o en el entorno, donde dichos organismos pueden ser perjudiciales para los seres humanos o el medio ambiente.