Learn More
Filanesib, MedChemExpress
Descripción
Filanesib (ARRY-520) is a selective and noncompetitive kinesin spindle protein (KSP) inhibitor, with an IC50 of 6 nM for human KSP. Filanesib induces cell death by apoptosis in vitro. Filanesib has potent anti-proliferative activity.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Filanesib |
| CAS | 885060-09-3 |
| Color | Blanco |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C20H22F2N4O2S |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | ARRY-520 |
| Información de solubilidad | DMSO : ≥ 100 mg/mL (237.82 mM) |
| SMILES | O=C(N1[C@@](C2=CC=CC=C2)(CCCN)SC(C3=CC(F)=CC=C3F)=N1)N(OC)C |
| Peso molecular (g/mol) | 420.48 |
| Mostrar más |