Learn More
Filaggrin Antibody (FLG/1957R), Allophycocyanin, R&D Systems™
Código de producto. 18611377 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18611377 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18611377 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP308651APC
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    797.11€
    696.15€ / 0.1 ml
    Ahorro 100.96€
    12% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Monoclonal Antibody
Filaggrin Monoclonal antibody specifically detects Filaggrin in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Filaggrin
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon FLG/1957R
Conjugado APC
Formulación PBS
Alias de gen ATOD2, epidermal filaggrin, filaggrin, Profilaggrin
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant human Filaggrin protein fragment (around aa 198-288) (exact sequence is proprietary) (Uniprot: P20930)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cell Biology, Cellular Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2312
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Tipo de producto Antibody
Formulario Purified
Isotype IgG
Línea de productos Novus