Learn More
FIH-1/HIF-1AN Antibody, FITC, Novus Biologicals™
Código de producto. 18346613 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
18346613 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18346613 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP298999F
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Rabbit Polyclonal Antibody
FIH-1/HIF-1AN Polyclonal specifically detects FIH-1/HIF-1AN in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno FIH-1/HIF-1AN
Aplicaciones Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado FITC
Formulación PBS
Alias de gen DKFZp762F1811, EC 1.14.11.16, factor inhibiting HIF1, Factor inhibiting HIF-1, FIH1FIH-1, FLJ20615, FLJ22027, hypoxia inducible factor 1, alpha subunit inhibitor, hypoxia-inducible factor 1-alpha inhibitor, Hypoxia-inducible factor asparagine hydroxylase, peptide-aspartate beta-dioxygenase
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Produced in rabbits immunized with a synthetic peptide corresponding to the C-terminus of human FIH-1/HIF-1AN.
Método de purificación Antigen Affinity-purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Angiogenesis, Cancer, Chromatin Research, Hypoxia, Transcription Factors and Regulators
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 55662
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG