missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

FIH-1/HIF-1AN Antibody (745122) [Janelia Fluor™ 646], Novus Biologicals™

Código de producto. 30645418 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30645418 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30645418 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor FAB7874J

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

FIH-1/HIF-1AN Monoclonal antibody specifically detects FIH-1/HIF-1AN in Human,Mouse samples. It is validated for Western Blot,Immunocytochemistry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno FIH-1/HIF-1AN
Aplicaciones Western Blot, Immunocytochemistry
Clasificación Monoclonal
Clon 745122
Conjugado Janelia Fluor 646
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen DKFZp762F1811, EC 1.14.11.16, factor inhibiting HIF1, Factor inhibiting HIF-1, FIH1FIH-1, FLJ20615, FLJ22027, hypoxia inducible factor 1, alpha subunit inhibitor, hypoxia-inducible factor 1-alpha inhibitor, Hypoxia-inducible factor asparagine hydroxylase, peptide-aspartate beta-dioxygenase
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno E. coli-derived recombinant human FIH-1/HIF-1AN, Met1-Asn349, Accession # Q9NWT6
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Angiogenesis, Cancer, Chromatin Research, Hypoxia, Transcription Factors and Regulators
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 55662
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.