Learn More
Cytiva Ficoll-Paque™ PREMIUM, 1,085 g/ml
Código de producto. 10626125 Tienda Cytiva Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
6 x 100 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 6
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10626125 6 x 100 mL paquete de 6
1 options
Código de producto. 10626125 Proveedor Cytiva N.º de proveedor 17544602
 Artículo restringido
En stock
Para preparaciones de centrifugación de gradiente de densidad de células mononucleares de sangre periférica, médula ósea y sangre del cordón umbilical. Cytiva Life Sciences™ Ficoll-Paque™ PREMIUM es una gama de medios de gradiente de densidad estériles listos para su uso fabricados conforme a un sistema de gestión de calidad.
  • Fabricado conforme a la Gestión de calidad certificada según ISO13485:2003
  • Estéril y listo para usar; estable durante al menos tres años cuando se almacena correctamente
  • Bajos niveles de endotoxina (< 0,12 EU/mL) asegurado y probado
  • Ficoll-Paque DE PRIMERA CALIDAD
  • Optimizado para el aislamiento de células mononucleares de sangre periférica humana, médula ósea y sangre del cordón umbilical.
  • Ficoll-Paque PREMIUM 1.084
  • Se puede utilizar para aislar una amplia gama de células mononucleares humanas, incluidas las de mayor densidad, y para separar las células sanguíneas de ratones o ratas.
  • Ficoll-Paque PREMIUM 1.073
  • Se puede utilizar para aislar células mononucleares humanas de baja densidad (por ejemplo, células estromales mesenquimales o monocitos).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cantidad 6 x 100 mL
Contenido y almacenamiento 4–30 °C
Para utilizar con (aplicación) Se puede utilizar para aislar una amplia gama de células mononucleares humanas, incluidas las de mayor densidad, y para separar las células sanguíneas de ratones o ratas.
Nivel de endotoxinas <0,12 UE/ml
Osmolalidad 322-344 mOsm/kg
Color Incoloro a amarillento
dimDensity 1.085 g/mL
Esterilidad Estéril
Formulario Líquido