Learn More
Cytiva Ficoll-Paque™ PREMIUM, 1,078 g/ml
Código de producto. 11743219 Tienda Cytiva Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
6 x 100 mL
6 x 500 mL
Tamaño de la unidad:
6 PCS
paquete de 6
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11743219 6 x 100 mL 6 PCS
11753219 6 x 500 mL paquete de 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11743219 Proveedor Cytiva N.º de proveedor 17544202
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Para preparaciones de centrifugación de gradiente de densidad de células mononucleares de sangre periférica, médula ósea y sangre del cordón umbilical. Cytiva Life Sciences™ Ficoll-Paque™ PREMIUM es una gama de medios de gradiente de densidad estériles listos para su uso fabricados conforme a un sistema de gestión de calidad.
  • Fabricado conforme a la Gestión de calidad certificada según ISO13485:2003
  • Estéril y listo para usar; estable durante al menos tres años cuando se almacena correctamente
  • Bajos niveles de endotoxina (< 0,12 EU/mL) asegurado y probado
  • Ficoll-Paque DE PRIMERA CALIDAD
  • Optimizado para el aislamiento de células mononucleares de sangre periférica humana, médula ósea y sangre del cordón umbilical.
  • Ficoll-Paque PREMIUM 1.084
  • Se puede utilizar para aislar una amplia gama de células mononucleares humanas, incluidas las de mayor densidad, y para separar las células sanguíneas de ratones o ratas.
  • Ficoll-Paque PREMIUM 1.073
  • Se puede utilizar para aislar células mononucleares humanas de baja densidad (por ejemplo, células estromales mesenquimales o monocitos).
Información de órdenes
El Archivo de Soporte Regulatorio (RSF) está disponible para Ficoll-Paque DE PRIMERA CALIDAD
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cantidad 6 x 100 mL
Contenido y almacenamiento 4–30 °C
Para utilizar con (aplicación) Optimizado para el aislamiento de células mononucleares de sangre periférica humana, médula ósea y sangre del cordón umbilical.
Nivel de endotoxinas lt;0,12 UE/ml
Osmolalidad 288-310 mOsm/kg
Color Incoloro a amarillento
Tipo de producto Medios de centrifugación
dimDensity 1.078 g/mL
Esterilidad Estéril
Formulario Líquido