Learn More
Cytiva Ficoll-Paque™ PLUS Media
Código de producto. 11768538 Tienda Cytiva Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
6 x 100 mL
6 x 500 mL
Tamaño de la unidad:
6 PCS
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11768538 6 x 100 mL 6 PCS
11778538 6 x 500 mL 6 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11768538 Proveedor Cytiva N.º de proveedor 17144002
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Estándar reconocido en laboratorios de todo el mundo para el aislamiento de linfocitos humanos de sangre periférica. Los medios Cytiva™ Ficoll-Paque™ PLUS mantienen la viabilidad y una distribución representativa de los linfocitos B y T.
  • Medio estéril listo para usar
  • Medios de densidad optimizados para el aislamiento de linfocitos de la sangre periférica mediante un sencillo protocolo basado en centrífuga.
  • Alto rendimiento
  • Mantiene la viabilidad y la distribución representativa de los linfocitos B y T.
  • Bajos niveles de endotoxina (< 0,12 UE/ml)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cantidad 6 x 100 mL
Contenido y almacenamiento 4–30 °C
Para utilizar con (aplicación) Aislamiento celular
Nivel de endotoxinas <0,12 UE/ml
Color Incoloro a amarillento
Tipo de producto Medios de centrifugación
dimDensity 1.078 g/mL
Esterilidad Estéril
Formulario Líquido