Learn More
Fibroblast Antibody (ER-TR7), Alexa Fluor™ 350, Novus Biologicals™
Código de producto. 18769870 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.125 mL
Tamaño de la unidad:
125 microlitros
18769870 0.125 mL 125 microlitros
1 options
Código de producto. 18769870 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NB10064932AF350
Rat Monoclonal Antibody
Fibroblast Monoclonal antibody specifically detects Fibroblast in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Frozen)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Fibroblast
Aplicaciones Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Frozen)
Clasificación Monoclonal
Clon ER-TR7
Conjugado Alexa Fluor 350
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen reticular fibroblast
Especie del huésped Rat
Inmunógeno Isolated C3H thymic stromal cells
Método de purificación Protein G purified
Cantidad 0.125 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Fibroblast Cell Markers
Primario o secundario Primary
Especies diana Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2a