missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fibroblast Activation Protein alpha/FAP Antibody, HRP, Novus Biologicals™

Código de producto. 18587951 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18587951 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18587951 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NB11085534H

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Fibroblast Activation Protein alpha/FAP Polyclonal antibody specifically detects Fibroblast Activation Protein alpha/FAP in Mouse samples. It is validated for Western Blot, ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Fibroblast Activation Protein alpha/FAP
Aplicaciones Western Blot, ELISA
Clasificación Polyclonal
Conjugado HRP
Formulación PBS
Alias de gen 170 kDa melanoma membrane-bound gelatinase, DKFZp686G13158, DPPIV, EC 3.4.21.-, FAPA, Fibroblast activation protein alpha, fibroblast activation protein, alpha, Integral membrane serine protease, seprase, vibronectin
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno This affinity purified Fibroblast Activation Protein alpha/FAP Antibody was prepared from whole rabbit serum produced by repeated immunizations with a synthetic peptide corresponding to an internal region of mouse Fibroblast Activation Protein alpha/Fibroblast Activation Protein alpha/FAP protein. (Uniprot: P97321)
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Protein Phosphatase
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2191
Especies diana Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.