Learn More
Fibrinogen Antibody (1F3), Alexa Fluor™ 750, Novus Biologicals™
Código de producto. 18718912 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.2 mL
Tamaño de la unidad:
0.20 ml
18718912 0.2 mL 0.20 ml
1 options
Código de producto. 18718912 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NB12010066AF750
Mouse Monoclonal Antibody
Fibrinogen Monoclonal antibody specifically detects Fibrinogen in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunoassay, ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Fibrinogen
Aplicaciones Western Blot, Immunoassay, ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon 1F3
Conjugado Alexa Fluor 750
Dilución Western Blot, Immunoassay, Sandwich ELISA
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen Fib2, fibrinogen alpha chain, fibrinogen, A alpha polypeptide, MGC119422, MGC119423, MGC119425
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Hybridoma clone has been derived from hybridization of Sp2/0 myeloma cells with spleen cells of Balb/c mice immunized with Fibrin degradation products.
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.2 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Angiogenesis, Cancer, Cell Cycle and Replication
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2243
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2b