Learn More
Fibrillarin Antibody, Alexa Fluor™ 594, Novus Biologicals™
Código de producto. 18498529 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18498529 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18498529 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP305533AF594
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 06-10-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Mouse Monoclonal Antibody
Fibrillarin Monoclonal specifically detects Fibrillarin in Canine/Equine/Human/Monkey/Mouse/Rat samples. It is validated for Immunocytochemistry/Immunofluorescence/Immunohistochemistry/Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Fibrillarin
Aplicaciones Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry, Western Blot
Clasificación Monoclonal
Conjugado Alexa Fluor 594
Dilución Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen EC 2.1.1,34-kD nucleolar scleroderma antigen, EC 2.1.1.-, EC 2.1.1.37, FIB, FIB1,34 kDa nucleolar scleroderma antigen, fibrillarin, FLRNrRNA 2'-O-methyltransferase fibrillarin, RNA, U3 small nucleolar interacting protein 1, RNU3IP1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant full length human Fibrillarin sequence expressed in and purified from E. coli.
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cellular Markers, Core ESC Like Genes, Neuroscience, Nuclear Envelope Markers, Stem Cell Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2091
Especies diana Canine, Equine, Human, Monkey, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1