Description
Fibrillarin Monoclonal specifically detects Fibrillarin in Canine/Equine/Human/Monkey/Mouse/Rat samples. It is validated for Immunocytochemistry/Immunofluorescence/Immunohistochemistry/Western Blot.
Spécification
Spécification
| Antígeno | Fibrillarin |
| Aplicaciones | Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry, Western Blot |
| Clasificación | Monoclonal |
| Conjugado | Alexa Fluor 594 |
| Dilución | Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence |
| Formulación | 50mM Sodium Borate |
| Alias de gen | EC 2.1.1,34-kD nucleolar scleroderma antigen, EC 2.1.1.-, EC 2.1.1.37, FIB, FIB1,34 kDa nucleolar scleroderma antigen, fibrillarin, FLRNrRNA 2'-O-methyltransferase fibrillarin, RNA, U3 small nucleolar interacting protein 1, RNU3IP1 |
| Especie del huésped | Mouse |
| Inmunógeno | Recombinant full length human Fibrillarin sequence expressed in and purified from E. coli. |
| Método de purificación | Immunogen affinity purified |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?