Learn More
Cytiva Bolígrafo de punta de fibra para REC-111/REC-112
Código de producto. 11775185 Tienda Cytiva Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Azul
Rojo
Packungsgröße:
paquete de 5
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Color Packungsgröße
11775185 Rojo paquete de 5
10546469 Azul paquete de 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11775185 Lieferant Cytiva Lieferanten-Nr. 18100423
En stock
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Disponible en opciones de punta corta azul o punta larga roja. Los bolígrafos de punta de fibra Cytiva para REC-111/REC-112 son bolígrafos desechables sin borrones para su uso en registradores gráficos de papel de canal único y doble en sistemas de cromat
REC 111 (N.º de fabricante 18-1132-32) y REC 112 (N.° de fabricante 18-1132-33) son registradores de papel de superficie plana de alta calidad que utilizan un sistema potenciométrico de equilibrio nulo. Pueden admitir varios voltajes de entrada, ofrecer una selección de velocidades de gráfico y permitir muchas funciones que se controlan de forma remota. Los registradores tienen características sofisticadas como elevador de bolígrafo eléctrico, funciones de red e inicio, suministro de papel hacia delante y hacia atrás.
  • Los bolígrafos desechables sin borrones proporcionan trazados claros y precisos para una evaluación instantánea
  • REC 111 es una grabadora de un solo canal que utiliza un bolígrafo de punta corta azul reemplazable
  • REC 112 es una grabadora de doble canal que utiliza un bolígrafo de punta corta azul y uno de punta larga roja.
  • Las posiciones de los dos corrales independientes (REC 112) representan los niveles de las entradas correspondientes
  • En el registrador de doble canal, el bolígrafo de canal 1 siempre está 2,5 mm detrás del bolígrafo de canal 2
  • Tiempo de respuesta: 0,2 segundos (de 2,55 a 97,5 % FSD)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Tipo de producto Bolígrafo de punta de fibra
Color Rojo
Descripción Tiempo de repuesta: 0,2 segundos (de 2,55 a 97,5 % FSD)
Para utilizar con (aplicación) Registro de aplicaciones de cromatografía mediante registradores gráficos de papel
Para utilizar con (equipo) REC-111, REC-112
Longitud de la plumilla (imperial) Largo
Intervalo de tiempo Tiempo de repuesta: 0,2 segundos (de 2,55 a 97,5 % FSD)
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.