Learn More
FGF-23 Antibody (FGF23/4166), Allophycocyanin, R&D Systems™
Código de producto. 18609217 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18609217 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18609217 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP308350APC
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody
FGF-23 Monoclonal antibody specifically detects FGF-23 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin), Protein Array
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Antígeno FGF-23
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Protein Array
Clasificación Monoclonal
Clon FGF23/4166
Conjugado APC
Formulación PBS
Alias de gen ADHR, FGF-23, fibroblast growth factor 23, HPDR2, HYPF, Phosphatonin, PHPTC, tumor-derived hypophosphatemia inducing factor, Tumor-derived hypophosphatemia-inducing factor
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant fragment (around aa25-251) of human FGF-23 protein (exact sequence is proprietary) (Uniprot: Q9GZV9 )
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Angiogenesis, Biologically Active Proteins, Cancer
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 8074
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Tipo de producto Antibody
Formulario Purified
Isotype IgG2a κ
Línea de productos Novus