missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

FGF-20 Antibody, Novus Biologicals™

Código de producto. 18181442 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.025 mg
0.1 mg
Tamaño de la unidad:
0.10 miligramo
25 microgramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18181442 0.025 mg 25 microgramos
18148172 0.1 mg 0.10 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18181442 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP227114SS

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

FGF-20 Polyclonal specifically detects FGF-20 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno FGF-20
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.5 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Immunohistochemistry-Paraffin 5ug/ml
Formulación 0.2 ml PBS and 0.05% BSA with 0.05% Sodium Azide
N.º de referencia del gen Q9NP95
Alias de gen FGF-20, fibroblast growth factor 20
Símbolos de los genes FGF20
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A portion of amino acids 100-171 of human FGF20 was used as the immunogen. 120 137
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.025 mg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 26281
Especificidad de la prueba The amino acid sequence used as immunogen is 100% homologous in human, mouse and rat.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.