missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

FGD5 Antibody, Novus Biologicals™

Código de producto. 18582693 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.05 mg
Tamaño de la unidad:
50 microgramos
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18582693 0.05 mg 50 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18582693 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor H00152273B01P

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Polyclonal Antibody

FGD5 Polyclonal antibody specifically detects FGD5 in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno FGD5
Aplicaciones Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
Formulación PBS (pH 7.4)
N.º de referencia del gen AAH35364.1
Alias de gen FLJ00274, FLJ39957, FYVE, RhoGEF and PH domain containing 5, FYVE, RhoGEF and PH domain-containing protein 5, ZFYVE23Zinc finger FYVE domain-containing protein 23
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno FGD5 (AAH35364.1, 1 a.a. - 540 a.a.) full-length human protein. MRALDDMDHEGRDTLAREELRQGLSELPAIHDLHQGILEELEERLSNWESQQKVADVFLAREQGFDHHATHILQFDRYLGLLSENCLHSPRLAAAVREFEQSVQGGSQTAKHRLLRVVQRLFQYQVLLTDYLNNLCPDSAEYDNTQGALSLISKVTDRANDSMEQGENLQKLVHIEHSVRGQGDLLQPGREFLKEGTLMKVTGKNRRPRHLFLMNDVLLYTYPQKDGKYRLKNTLAVANMKVSRPVMEKVPYALKIETSESCLMLSASSCAERDEWYGCLSRALPEDYKAQALAAFHHSVEIRERLGVSLGERPPTLVPVTHVMMCMNCGCDFSLTLRRHHCHACGKIVCRNCSRNKYPLKYLKDRMAKVCDGCFGELKKRGRAVPGLMRERPVSMSFPLSSPRFSGSAFSSVFQSINPSTFKKQKKVPSALTEVAASGEGSAISGYLSRCKRGKRHWKKLWFVIKGKVLYTYMASEDKVALESMPLLGFTIAPEKEEGSSEVGPIFHLYHKKTLFYSFKAEDTNSAQRWIEAMEDASVL
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.05 mg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación GPCR, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 152273
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Aliquot and store at -20°C or -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.