Learn More
3M™ Mascarilla de partículas Premium
Código de producto. 11764634
Cambiar vista
Click to view available options
Filter Type: FFP3 R D; With valve; Qty: 5 Pack
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto.
11764634 Filter Type: FFP3 R D; With valve; Qty: 5 Pack
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Código de producto. 11764634 Proveedor 3M™ N.º de proveedor 7000034733
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Proporciona una comodidad excepcional gracias a su diseño ligero y separado de la cara. La mascarilla 3M Premium cuenta con un material de filtro de alto rendimiento para ofrecer una filtración eficaz con una respiración sencilla.
  • Comodidad excepcional gracias a su diseño ligero y separado de la cara
  • Cumple con los requisitos concretos de la prueba de obstrucción de los respiradores que pueden usarse para más de un turno
  • El respirador desechable Premium ofrece una protección fiable y eficaz contra polvo, aerosoles y vapores metálicos
  • El diseño resistente y duradero de la carcasa y la copa proporciona la capacidad de aguantar varios turnos y una sensación de seguridad
  • El marco del visor se puede limpiar higiénicamente para mejorar la higiene del usuario si se utiliza para más de un turno (Uso del limpiador de marco de visor 3M™ 105)
  • El material filtrante de alto rendimiento ofrece una filtración eficaz con respiración sencilla
  • El aumento del área del filtro ayuda a prolongar la vida útil del respirador
  • La válvula Cool Flow™ reduce la acumulación de calor para ofrecer a los trabajadores una protección cómoda, incluso en condiciones de humedad y calor