Learn More
Chemsplash Mascarilla FFP3 plegable en forma de copa con válvula
GREENER_CHOICE
Código de producto. 30058414
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de aerosol:
R - Algo resistente al aceite
Tamaño de la unidad:
paquete de 200
Código de producto. Tipo de aerosol Tamaño de la unidad
30058414 R - Algo resistente al aceite paquete de 200
1 options
Código de producto. 30058414 Proveedor Chemsplash N.º de proveedor 3528
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    309.00€
    284.18€ / paquete de 200
    Ahorro 24.82€
    8% Descuento
Fecha estimada de envoi: 09-10-2026
La mascarilla plegable con válvula FPP3 tiene un diseño súper plano, estructura 3D y área de filtración grande.
Chemsplash 3528 P3 Mascarilla plegable con válvula en forma de copa
  • Alta capacidad de filtración
  • Respirador con válvula de exhalación de color rojo
  • La válvula de exhalación reduce la acumulación de aire caliente
  • Clip nasal ajustable con acolchado cómodo en el interior
  • Diseño plano súper plegable, estructura 3D y gran área de filtración
  • Pase la prueba de obstrucción opcional de dolomita (D)
  • Empacado individualmente para mayor higiene
  • Protege contra partículas sólidas y líquidas dañinas y tóxicas.
  • Sin problemas de visión y habla sin problemas
  • Libre de látex y grafeno
Descripción: El Chemsplash 3528 es una mascarilla premium P3 plegable con válvula y forma de copa. Cuenta con un diseño plano súper plegable, estructura 3D y una gran área de filtración. La máscara está codificada por color rojo para facilitar su uso. El material de tela tiene una alta eficiencia de filtrado y supera la prueba de obstrucción con dolomita (opcional). Una suave banda acolchada se apoya en la nariz y se ajusta para proporcionar un ajuste perfecto, garantizando comodidad y seguridad. La máscara protege contra partículas sólidas y líquidas dañinas y tóxicas a la vez que mantiene una visión y un habla claros. No contiene látex ni grafeno y se envasa individualmente para mayor higiene.
Especificaciones
Tipo de aerosol R - Algo resistente al aceite
Color Blanco
Design Type Pliegue plano
Desechables Un solo uso
Tipo de filtro FFP3
Material Polipropileno
Tipo de producto Respirador para partículas de uso general
Tamaño Talla única
Con válvula de exhalación Sí
Sin látex Sí