Learn More
New Source™ Mascarilla desechable FFP3
Código de producto. 16689272
Change view
Click to view available options
Con válvula de exhalación:
No
Sí
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
paquete de 20
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Con válvula de exhalación unitSize
16689272 Sí paquete de 10
16679272 No paquete de 20
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16689272 Proveedor New Source™ N.º de proveedor HY9332
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Mascarilla FFP3 desechable para protección contra la inhalación de gotas y partículas. Disponible con o sin válvula de exhalación.
  • Capas exteriores de polipropileno
  • Pliegue plano
  • 16689272 incluye una válvula de exhalación para mayor comodidad
  • 16679272 no incluye válvula
  • Compatible con gafas; reduce el empañamiento gracias a su diseño contorneado
  • La pieza ajustable de la nariz de espuma blanda garantiza un ajuste perfecto y aumenta la comodidad del usuario
  • La junta evita que la capa se abra por los bordes
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Con aprobación CE, EN 149:2001+A1:2009 FFP3 NR D
Color Blanco
Design Type Pliegue plano
Desechables Sí
Material Algodón antibacteriano, tela sin tejer
Tipo de producto Respirador para partículas con doble banda para la cabeza
Tamaño Universal
Con válvula de exhalación Sí
Eficacia de filtro FFP3 NR D
Para utilizar con (aplicación) Protección contra polvos y vapores en una amplia variedad de aplicaciones industriales y en otros entornos peligrosos
Sin látex Sí