Learn More
Coverguard™ Media máscara FFP2 NR D SL VO-GA para vapores orgánicos y ácidos, azul con válvula de exhalación
Descripción
- EPI Cat. III FFP2 NR D vapores orgánicos, gases y ácidos
- Filtra los malos olores
- La válvula de exhalación con carbón activo reduce la acumulación de vaho dentro de la máscara
- Polipropileno no tejido
- Pinza de nariz ajustable de aluminio con sello nasal total de espuma de PU
- El diseño específico proporciona una resistencia respiratoria limitada gracias a la gran superficie del material de filtro
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad (Europa) | Cat. de EPI según CE III, FFP2, EN 149:2001 + A1:2009 |
| Descripción | Media máscara azul FFP2 con carcasa y válvula de carbono |
| Desechables | Un solo uso |
| Con válvula de exhalación | Sí |
| Para utilizar con (equipo) | Industrias pesadas y de procesamiento, industrias químicas y farmacéuticas, industrias ligeras, infraestructuras, industria de la construcción, construcción (trabajos de acabado), bricolaje |
| Tipo de pieza nasal | Pinza de nariz de aluminio ajustable, almohadilla nasal de espuma de PU |
| Resistente a | Aerosoles y polvos de baja toxicidad |
| Forma | Media mascarilla |
| Esterilidad | No estéril |