Learn More
Chemsplash Mascarilla plegable FFP2 con válvula
Descripción
Chemsplash Mascarilla plegable con válvula FFP2 3673
- Alta capacidad de filtración
- Respirador con válvula de exhalación de color amarillo
- La válvula de exhalación reduce la acumulación de aire caliente
- Correas elásticas ajustables para la cabeza tejidas
- Pinza nasal ajustable con espuma nasal interior suave
- Doblado al tamaño de bolsillo y empaquetado individualmente para mayor higiene.
- Protege contra partículas sólidas y líquidas de baja toxicidad.
- Sin problemas de visión y habla sin problemas
- Libre de látex y grafeno
Descripción: El Chemsplash 3673 es una mascarilla FFP2 plegable con válvula que viene con una válvula de exhalación para reducir la acumulación de aire caliente. Codificada por color amarillo para una fácil identificación, esta máscara está hecha de tela de alta filtración, protegiendo contra partículas sólidas y líquidas de baja toxicidad. Una banda acolchada suave descansa en el interior, ajustable para garantizar un excelente ajuste en la nariz. La mascarilla se pliega al tamaño de un bolsillo y se empaqueta individualmente para mayor higiene. Ofrece una gran comodidad y garantiza que no haya problemas de visión ni dificultad en el habla. Además, no contiene látex ni grafeno para un uso más seguro.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de aerosol | N - No resistente al aceite |
| Color | Blanco |
| Design Type | Pliegue plano |
| Desechables | Un solo uso |
| Tipo de filtro | FFP2 |
| Material | Polipropileno |
| Tipo de producto | Respirador para partículas de uso general |
| Tamaño | Talla única |
| Con válvula de exhalación | Sí |
| Sin látex | Sí |
| Mostrar más |