Learn More
Chemsplash Mascarilla FFP2 plegable en forma de copa
Descripción
Chemsplash Mascarilla FFP2 plegable con válvula 3508
- Alta capacidad de filtración
- Respirador con válvula de exhalación de color amarillo
- La válvula de exhalación reduce la acumulación de aire caliente
- Clip nasal ajustable con acolchado cómodo en el interior
- Correas elásticas ajustables para la cabeza tejidas
- Diseño plano súper plegable, estructura 3D y gran área de filtración
- Pase la prueba de obstrucción opcional de dolomita (D)
- Empacado individualmente para mayor higiene
- Protege contra partículas sólidas y líquidas de baja toxicidad.
- Libre de látex y grafeno
Descripción: El Chemsplash 3508 es una mascarilla FFP2 plegable con válvula, que presenta un diseño súper plano, estructura 3D y una gran área de filtración. Está codificado por color amarillo para facilitar su uso. El tejido de la mascarilla ofrece una alta eficiencia de filtrado y supera la prueba opcional de obstrucción con dolomita. Un clip nasal ajustable y acolchado garantiza un ajuste excelente, mientras que las correas elásticas ajustables para la cabeza ofrecen un uso seguro y cómodo. Esta máscara protege contra partículas sólidas y líquidas de baja toxicidad y no contiene látex ni grafeno. Se envasa individualmente para mayor higiene.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de aerosol | N - No resistente al aceite |
| Color | Blanco |
| Design Type | Pliegue plano |
| Desechables | Un solo uso |
| Tipo de filtro | FFP2 |
| Material | Polipropileno |
| Tipo de producto | Respirador para partículas de uso general |
| Tamaño | Talla única |
| Con válvula de exhalación | Sí |
| Sin látex | Sí |
| Mostrar más |