Learn More
Chemsplash Mascarilla de copa FFP2 con válvula
Código de producto. 30058359
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de aerosol:
N - No resistente al aceite
Tamaño de la unidad:
paquete de 200
Código de producto. Tipo de aerosol Tamaño de la unidad
30058359 N - No resistente al aceite paquete de 200
1 options
Código de producto. 30058359 Proveedor Chemsplash N.º de proveedor 3672
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    129.93€
    111.15€ / paquete de 200
    Ahorro 18.78€
    14% Descuento
Fecha estimada de envoi: 18-12-2026
La mascarilla de copa valvular FFP2 tiene una alta eficiencia de filtrado. Tiene correas para la cabeza ajustables y elásticas tejidas.
Chemsplash Mascarilla de copa con válvula FFP2 3672
  • Alta capacidad de filtración
  • Respirador con válvula de exhalación de color amarillo
  • La válvula de exhalación reduce la acumulación de aire caliente
  • Correas elásticas ajustables para la cabeza tejidas
  • Pinza nasal ajustable con espuma nasal interior suave
  • Protege contra partículas sólidas y líquidas de baja toxicidad.
  • Sin problemas de visión y habla sin problemas
  • Libre de látex y grafeno
Descripción: El Chemsplash 3672 es una mascarilla FFP2 con copa valvulada, codificada por color amarillo para facilitar su uso. El material de tela de la mascarilla tiene una alta eficiencia de filtrado. Cuenta con correas para la cabeza ajustables elásticas tejidas y una banda acolchada suave que descansa en el interior, ajustable para un excelente ajuste en la nariz. Esta máscara proporciona una protección fiable contra partículas sólidas y líquidas de baja toxicidad, garantizando al mismo tiempo que no se vea afectada la visión y se pueda hablar sin problemas. No contiene látex ni grafeno para mayor seguridad y comodidad.
Especificaciones
Tipo de aerosol N - No resistente al aceite
Color Blanco
Design Type Copa/moldeado
Desechables Un solo uso
Tipo de filtro FFP2
Material Polipropileno
Tipo de producto Respirador para partículas de uso general
Tamaño Talla única
Con válvula de exhalación Sí
Sin látex Sí