missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

FFAR2/GPR43 Antibody, Novus Biologicals™

Código de producto. 18057715 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18057715 100 μg 100 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18057715 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP312190

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

FFAR2/GPR43 Polyclonal antibody specifically detects FFAR2/GPR43 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin), Dot Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno FFAR2/GPR43
Aplicaciones Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin), Dot Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500, ELISA 1:10000, Immunohistochemistry 1:50-1:100, Immunoprecipitation 1:150, Immunohistochemistry-Paraffin, Dot Blot 1:10000
Formulación Contains Tris, HCl/glycine buffer (pH 7.4-7.8), 30% glycerol, 0.5% BSA, along with cryo- protective agents, and HEPES (exact storage and stabilization buffer information is proprietary) with 0.02% Sodium Azide
Alias de gen free fatty acid activated receptor 2, free fatty acid receptor 2, G protein-coupled receptor 43, GPR43FFA2R, G-protein coupled receptor 43
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Synthetic peptide taken within amino acid region 250-300 on human free fatty acid receptor 2 protein.
Método de purificación Affinity-purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación GPCR
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2867
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.