Learn More
Fezolinetant, MedChemExpress
Código de producto. 16477828
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16477828 10 mg 10 miligramos
16463666 25 mg 25 miligramos
16457656 100 mg 100 miligramos
16441839 1 mg 1 miligramo
16420298 5 mg 5 miligramos
16413787 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 16477828 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY19632
MedChemExpress Fezolinetant is an antagonist of the neurokinin 3 receptor (NK3R), used for the treatment of menopausal hot flushes.
Fezolinetant is an antagonist of the neurokinin 3 receptor (NK3R), used for the treatment of menopausal hot flushes.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Fezolinetant
CAS 1629229-37-3
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C16H15FN6OS
Cantidad 10 mg
Sinónimo ESN-364
Información de solubilidad DMSO : 20 mg/mL (55.81 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(N1[C@H](C)C2=NN=C(C3=NC(C)=NS3)N2CC1)C4=CC=C(F)C=C4
Peso molecular (g/mol) 358.39
Formula Weight (peso de la fórmula) 358.39
Porcentaje de pureza 98.01%
Grado Research
Forma física Solid