Learn More
Fexofenadinona, TRC
Código de producto. 30006929
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30006929 25 mg 25 miligramos
30004182 1 g 1 g
30004109 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30006929 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF32252025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 76811-98-8
Fórmula molecular C32 H37 N O4
Peso molecular (g/mol) 499.64
Sinónimo 2-[4-[4-[4-(Hydroxydiphenylmethyl)piperidin-1-yl]butanoyl]phenyl]-2-methylpropanoic Acid, Fexofenadine Hydrochloride Imp. A (EP), Ketofexofenadine
Nombre IUPAC 2-[4-[4-[4-[4-[hidroxi(difenil)metil]piperidina-1-il]butanoil]fenil]-2-metilpropanoico ácido
SMILES CC(C)(C(=O)O)c1ccc(cc1)C(=O)CCCN2CCC(CC2)C(O)(c3ccccc3)c4ccccc4
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ketofexofenadine
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C32H37NO4/c1-31(2,30(35)36)25-17-15-24(16-18-25)29(34)14-9-21-33-22-19-28(20-23-33)32(37,26-10-5-3-6-11-26)27-12-7-4-8-13-27/h3-8,10-13,15-18,28,37H,9,14,19-23H2,1-2H3,(H,35,36)
Formula Weight (peso de la fórmula) 499.2723
Porcentaje de pureza >95%