Learn More
Cloruro de Fexofenadina, TRC
Código de producto. 30137845
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30137845 50 mg 50 miligramos
30138756 100 mg 100 miligramos
17923315 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30137845 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF32249050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 153439-40-8
Fórmula molecular C32 H39 N O4 . Cl H
Peso molecular (g/mol) 538.12
Sinónimo Fexofenadine hydrochloride, 2-[4-[(1RS)-1-hydroxy-4-[4-(hydroxydiphenylmethyl)piperidin-1-yl]butyl]phenyl]-2-methylpropanoic acid hydrochloride, Allegra, MDL 16455A, Telfast, Telfast BD
Nombre IUPAC 2-[4-[1-hidroxi-4-[4-[hidroxi(difenil)metil]piperidina-1-il]butil]fenil]-2-ácido metilpropanoico; Cloruro
SMILES Cl.CC(C)(C(=O)O)c1ccc(cc1)C(O)CCCN2CCC(CC2)C(O)(c3ccccc3)c4ccccc4
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Fexofenadine Hydrochloride
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C32H39NO4.ClH/c1-31(2,30(35)36)25-17-15-24(16-18-25)29(34)14-9-21-33-22-19-28(20-23-33)32(37,26-10-5-3-6-11-26)27-12-7-4-8-13-27;/h3-8,10-13,15-18,28-29,34,37H,9,14,19-23H2,1-2H3,(H,35,36);1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 537.2646