Learn More
Fexofenadine hydrochloride, Thermo Scientific™
H-1 receptor antagonist
Marca:  Thermo Scientific Alfa Aesar J63262.MB
Cantidad 25mg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15485529
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    81.00€
    72.65€ / 25 miligramos
    Ahorro 8.35€
    10% Descuento
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Applications
Fexofenadine hydrochloride is used as an antihistamine that inhibits Cox-1, Cox-2, and is a histamine H1 receptor agonist.
Solubility
Soluble in Dimethyl sulfoxide (50 mM), and methanol.
Notes
Protect from heat. Store away from oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
153439-40-8
538.13
RRJFVPUCXDGFJB-UHFFFAOYNA-N
63002
[H+].[Cl-].CC(C)(C(O)=O)C1=CC=C(C=C1)C(O)CCCN1CCC(CC1)C(O)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
C32H40ClNO4
MFCD00865710
fexofenadine hydrochloride, fexofenadine hcl, allegra, telfast, 2-4-1-hydroxy-4-4-hydroxydiphenylmethyl piperidin-1-yl butyl phenyl-2-methylpropanoic acid hydrochloride, fexofenidine hydrochloride, terfenadine carboxylate hydrochloride, mdl 16455 hydrochloride, terfenidine carboxylate hydrochloride
hydrogen 2-(4-{1-hydroxy-4-[4-(hydroxydiphenylmethyl)piperidin-1-yl]butyl}phenyl)-2-methylpropanoic acid chloride
Especificaciones
Fexofenadine hydrochloride
C32H40ClNO4
25mg
fexofenadine hydrochloride, fexofenadine hcl, allegra, telfast, 2-4-1-hydroxy-4-4-hydroxydiphenylmethyl piperidin-1-yl butyl phenyl-2-methylpropanoic acid hydrochloride, fexofenidine hydrochloride, terfenadine carboxylate hydrochloride, mdl 16455 hydrochloride, terfenidine carboxylate hydrochloride
RRJFVPUCXDGFJB-UHFFFAOYNA-N
hydrogen 2-(4-{1-hydroxy-4-[4-(hydroxydiphenylmethyl)piperidin-1-yl]butyl}phenyl)-2-methylpropanoic acid chloride
63002
153439-40-8
MFCD00865710
14,4068
Soluble in Dimethyl sulfoxide (50 mM),and methanol.
[H+].[Cl-].CC(C)(C(O)=O)C1=CC=C(C=C1)C(O)CCCN1CCC(CC1)C(O)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
538.13
538.12
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS Documentos
Documentos
Certificados
Promociones
Promociones
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.