Learn More
Fexofenadine hydrochloride, Thermo Scientific™
H-1 receptor antagonist
72.65€ - 251.00€
| CAS | 153439-40-8 |
|---|---|
| Fórmula molecular | C32H40ClNO4 |
| Peso molecular (g/mol) | 538.13 |
| Número MDL | MFCD00865710 |
| Clave InChI | RRJFVPUCXDGFJB-UHFFFAOYNA-N |
| Sinónimo | fexofenadine hydrochloride, fexofenadine hcl, allegra, telfast, 2-4-1-hydroxy-4-4-hydroxydiphenylmethyl piperidin-1-yl butyl phenyl-2-methylpropanoic acid hydrochloride, fexofenidine hydrochloride, terfenadine carboxylate hydrochloride, mdl 16455 hydrochloride, terfenidine carboxylate hydrochloride |
| PubChem CID | 63002 |
| Nombre IUPAC | hydrogen 2-(4-{1-hydroxy-4-[4-(hydroxydiphenylmethyl)piperidin-1-yl]butyl}phenyl)-2-methylpropanoic acid chloride |
| SMILES | [H+].[Cl-].CC(C)(C(O)=O)C1=CC=C(C=C1)C(O)CCCN1CCC(CC1)C(O)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1 |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
15485529
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J63262.MB |
25mg |
81.00€ 72.65€ / 25 miligramos Ahorro 8.35€ 10% Descuento |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
15495529
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J63262.MC |
100mg |
251.00€
100 miligramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
ApplicationsFexofenadine hydrochloride is used as an antihistamine that inhibits Cox-1, Cox-2, and is a histamine H1 receptor agonist.
Solubility
Soluble in Dimethyl sulfoxide (50 mM), and methanol.
Notes
Protect from heat. Store away from oxidizing agents.
| 153439-40-8 | |
| 538.13 | |
| RRJFVPUCXDGFJB-UHFFFAOYNA-N | |
| 63002 | |
| [H+].[Cl-].CC(C)(C(O)=O)C1=CC=C(C=C1)C(O)CCCN1CCC(CC1)C(O)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1 |
| C32H40ClNO4 | |
| MFCD00865710 | |
| fexofenadine hydrochloride, fexofenadine hcl, allegra, telfast, 2-4-1-hydroxy-4-4-hydroxydiphenylmethyl piperidin-1-yl butyl phenyl-2-methylpropanoic acid hydrochloride, fexofenidine hydrochloride, terfenadine carboxylate hydrochloride, mdl 16455 hydrochloride, terfenidine carboxylate hydrochloride | |
| hydrogen 2-(4-{1-hydroxy-4-[4-(hydroxydiphenylmethyl)piperidin-1-yl]butyl}phenyl)-2-methylpropanoic acid chloride |
Especificaciones
| Fexofenadine hydrochloride | |
| C32H40ClNO4 | |
| 14,4068 | |
| Soluble in Dimethyl sulfoxide (50 mM),and methanol. | |
| [H+].[Cl-].CC(C)(C(O)=O)C1=CC=C(C=C1)C(O)CCCN1CCC(CC1)C(O)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1 | |
| 538.13 | |
| 538.12 |
| 153439-40-8 | |
| MFCD00865710 | |
| fexofenadine hydrochloride, fexofenadine hcl, allegra, telfast, 2-4-1-hydroxy-4-4-hydroxydiphenylmethyl piperidin-1-yl butyl phenyl-2-methylpropanoic acid hydrochloride, fexofenidine hydrochloride, terfenadine carboxylate hydrochloride, mdl 16455 hydrochloride, terfenidine carboxylate hydrochloride | |
| RRJFVPUCXDGFJB-UHFFFAOYNA-N | |
| hydrogen 2-(4-{1-hydroxy-4-[4-(hydroxydiphenylmethyl)piperidin-1-yl]butyl}phenyl)-2-methylpropanoic acid chloride | |
| 63002 |
Seguridad y manipulación
missing translation for 'rtecsNumber' : CY1633377
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Store at -20°C