Learn More
Thermo Scientific Chemicals Clorhidrato de fexofenadina
Código de producto. 16544304 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16544304 250 mg 250 miligramos
16534304 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16544304 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 464972500
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 05-08-2026
Añadir a la cesta
CAS: 153439-40-8 | C32H40ClNO4 | 538.13 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 153439-40-8
Fórmula molecular C32H40ClNO4
Peso molecular (g/mol) 538.13
Número MDL MFCD00865710
Clave InChI RRJFVPUCXDGFJB-UHFFFAOYNA-N
Nombre IUPAC hidrógeno cloruro de ácido 2-(4-{1-hidroxi-4-[4-(hidroxidifenilmetil)piperidin-1-il]butil}fenil)-2-metilpropanoico
SMILES [H+].[Cl-].CC(C)(C(O)=O)C1=CC=C(C=C1)C(O)CCCN1CCC(CC1)C(O)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Fexofenadine hydrochloride
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 538.12