Learn More
Gibco™ Fetal Bovine Serum, Value
Código de producto. 30535159 Tienda Gibco Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mL
500 mL
10 x 50 mL
Formato:
Frasco
Inactivado por calor:
No
Sí
Gamma-irradiated:
No
Sí
Tamaño de la unidad:
50 ml
500 ml
paquete de 10
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Formato Inactivado por calor Gamma-irradiated Tamaño de la unidad
30535159 500 mL Frasco No Sí 500 ml
17553595 50 mL Frasco No No 50 ml
17563595 10 x 50 mL Frasco No No paquete de 10
17573595 50 mL Frasco Sí No 50 ml
17583595 10 x 50 mL Frasco Sí No paquete de 10
17479633 500 mL Frasco No No 500 ml
17593595 500 mL Frasco Sí No 500 ml
30536136 500 mL Frasco Sí Sí 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Código de producto. 30535159 Proveedor Gibco™ N.º de proveedor A5256501
Ahorros en la investigación con células madre
Usar código promocional 28032
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Los sueros fetales bovinos Gibco ofrecen un excelente valor para el cultivo celular básico, la investigación especializada y los ensayos específicos. Se ha ganado la confianza de los investigadores con una calidad uniforme y un soporte galardonado que ayuda a satisfacer las necesidades de investigación y presupuesto.
Gibco fetal bovine sera offer excellent value for basic cell culture, specialty research, and specific assays, earning the trust of researchers with consistent quality and award-winning support that helps meet your research needs and budget requirements.
Sera category: Value
  • Use for general cell culture with common cell lines
  • Low endotoxin and hemoglobin levels
  • Endotoxin level: <20 EU/mL
  • Hemoglobin level: <25 mg/dL
  • Origin: refer to CoA for specific origin. All products may not be available in all regions due to importation regulations.
  • US Department of Agriculture (USDA) safety tested for the absence of bluetongue and akabane from countries that are USDA-approved for importation into the US
Gibco serum delivers
  • ISO 13485–certified; processed in FDA registered facilities
  • Triple-filtered at 0.1 μm
  • Gibco bottle easier to use in hood; helps reduce risk of contamination and improve consistency
  • Peel-off sticker on label provides handy reference for lot number and expiration date recording in lab notebook
* FBS import requirements vary globally, and acceptance depends on whether competent authorities allow import from a specific country of origin. Please check applicable regulations for the export of FBS and any FBS-containing products (e.g., cultured cells). Contact your Thermo Fisher Scientific representative for support.
Available in 30-45kGy; 25-40kGy Available upon request; 30-40kGy Available in the EU
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Storage conditions: ≤-10°C
Especie Cattle/Bovine
Age Fetal
País de origen Consulte CoA para conocer el origen específico*
Formulario Frozen
Formato Frasco
Tipo de producto Fetal Bovine Serum
Cantidad 500 mL
Serum Treatment Standard (Sterile-filtered)
Esterilidad Sterile
Sterilization Method Triple-filtered, 0.1 μm
Grado Value
Sustancias contaminantes Triple filtered at 0.1 μm
Volumen (métrico) 500 mL
Concentración de endotoxinas ≤20 EU/mL
Para utilizar con (aplicación) *FBS import requirements vary globally, and acceptance depends on whether competent authorities allow import from a specific country of origin. Please check applicable regulations for the export of FBS and any FBS-containing products (e.g., cultured cells). Contact your Thermo Fisher Scientific representative for support.
Inactivado por calor No
Concentración de hemoglobina ≤25 mg/dL
Grado de pureza o calidad Value
Línea de productos 0Y7
Condiciones de envío Dry Ice
Pruebas de seguridad del USDA incluidas USDA Safety Testing Performed for Australian origins
Gamma-irradiated Sí
Mostrar más Mostrar menos
For research use or further manufacturing use only. Serum and blood proteins are not for direct administration into humans or animals.