Learn More
Corning™ Suero fetal bovino de primera calidad, origen neozelandés
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Código de producto. 17162454
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
Serum Treatment:
Irradiados con gamma
Tamaño de la unidad:
635 g
Código de producto. Cantidad Serum Treatment unitSize
17162454 500 mL Irradiados con gamma 635 g
1 options
Código de producto. 17162454 Proveedor Corning™ N.º de proveedor 35098CV
Recolectado en instalaciones reguladas por el gobierno en Nueva Zelanda
  • Exportado del país de origen acompañado de un Certificado de salud veterinaria e importado con un permiso de importación emitido por USDA-APHIS.
  • Filtro estéril de triple 0,1 micras y tecnología «True Pool» que cumple con los requisitos de pruebas virales de esterilidad, micoplasma y 9CFR.
  • Proceso validado utilizado para calentar el suero inactivo a 56 °C ±2 °C durante 30 minutos mediante la inactivación a granel de todo el lote en el tanque de mezcla o en frascos individuales en un baño de agua.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento De -40 °C a -10 °C
Especie Bovino
País de origen Nueva Zelanda
Formulario Líquido
Cantidad 500 mL
Serum Treatment Irradiados con gamma
Esterilidad Estéril
Fuente Origen neozelandés
Inactivado por calor No