Learn More
Fesoterodina-d7, TRC
Código de producto. 30180395
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30180395 25 mg 25 miligramos
30180196 50 mg 50 miligramos
30179772 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30180395 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF32130325MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1126611-84-4
Fórmula molecular C26H30D7NO3
Peso molecular (g/mol) 418.62
SMILES [2H]C([2H])([2H])C([2H])(C(=O)Oc1ccc(CO)cc1[C@H](CCN(C(C)C)C(C)C)c2ccccc2)C([2H])([2H])[2H]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Fesoterodine-d7
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C26H37NO3/c1-18(2)26(29)30-25-13-12-21(17-28)16-24(25)23(22-10-8-7-9-11-22)14-15-27(19(3)4)20(5)6/h7-13,16,18-20,23,28H,14-15,17H2,1-6H3/t23-/m1/s1/i1D3,2D3,18D
Formula Weight (peso de la fórmula) 418.3213