Especificaciones
| Intervalo del ensayo | 125-8000 pg/mL |
| Sensibilidad del ensayo | 91.65 pg/mL |
| Línea de productos | Novus |
| Tipo de producto | ELISA Kit (Colorimetric) |
| Tipo de muestra | Serum |
| Especificidad | Recognizes both recombinant and natural Human CD55/DAF. |
| Para utilizar con (aplicación) | ELISA, Sandwich ELISA |
| ID de gen (Entrez) | 1604 |
| Símbolo de gen | CD55 |
| Cantidad | 1 Kit |
| Show More |