Learn More
Ferroceno, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11354949
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11354949 250 g 250 g
11344949 50 g 50 g
11364949 1 kg 1 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11354949 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 087202.30
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 102-54-5 | C10H10Fe | 186.04 g/mol
Ferrocene is used as a catalyst for carbon nanotubes and for rocket propellants. It is also used in the fuel for petrol engines, gasoline antiknock, luminous sensitive materials and exhibit anticancer activity. It acts as a photosensitive catalyst and promote the photochemical degadation of plastic films.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Envasado bajo argón
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 102-54-5
Fórmula molecular C10H10Fe
Peso molecular (g/mol) 186.04
Número MDL MFCD00001427
Clave InChI DFRHTHSZMBROSH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ferrocene, bis cyclopentadienyl iron
PubChem CID 25199998
Nombre IUPAC ciclopenta-1,3-dieno; hierro
SMILES [Fe].c1cccc1.c1cccc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ferrocene
Punto de fusión 173°C to 174°C
Color Amarillo a naranja
Punto de ebullición 249°C
Olor Characteristic
Cantidad 250 g
Número UN UN1325
Sensibilidad Air and moisture sensitive
Índice Merck 14,4037
Información de solubilidad Insoluble in water. Soluble in organic solvents.
Formula Weight (peso de la fórmula) 186.04
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo, envasado en argón
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Ferrocene
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
  • Sólido inflamable Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H228-Sólido inflamable.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Dicyclopentadienyl iron