Learn More
Ferroceno, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11975791 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
100 g
2.50 Kg
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
11975791 2.5 kg Frasco de plástico 2.50 Kg
10224820 100 g Frasco de plástico 100 g
10447110 500 g Frasco de plástico 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 11975791 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 119140025
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 11-08-2026
Añadir a la cesta
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
CAS: 102-54-5 | C10H10Fe | 186.04 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 102-54-5
Fórmula molecular C10H10Fe
Peso molecular (g/mol) 186.04
Número MDL MFCD00001427
Clave InChI DFRHTHSZMBROSH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ferrocene, bis cyclopentadienyl iron
PubChem CID 25199998
Nombre IUPAC ciclopenta-1,3-dieno; hierro
SMILES [Fe].c1cccc1.c1cccc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ferrocene
Punto de fusión 173.0°C to 176.0°C
Color Naranja a marrón
Punto de ebullición 249.0°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de plástico
Cantidad 2.5 kg
Información de solubilidad Solubility in water: practically insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol, ether and benzene
Punto de sublimación 0100.0°C
Formula Weight (peso de la fórmula) 186.04
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino o cristales
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Ferrocene
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
  • Sólido inflamable Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H228-Sólido inflamable.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.