Learn More
Ferritin Light Chain Antibody (FTL/1389), DyLight 350, Novus Biologicals™
Código de producto. 18433274 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
18433274 100 μg 100 microlitros
1 options
Código de producto. 18433274 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP254583UV
Mouse Monoclonal Antibody
Ferritin Light Chain Monoclonal antibody specifically detects Ferritin Light Chain in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Protein Array, CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Ferritin Light Chain
Aplicaciones Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Protein Array
Clasificación Monoclonal
Clon FTL/1389
Conjugado DyLight 350
Formulación 50 mM Sodium Borate
Alias de gen Ferritin L subunit, ferritin L-chain, ferritin light chain, ferritin light polypeptide-like 3, ferritin, light polypeptide, MGC71996, NBIA3
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant fragment (around aa 38-165) of human Ferritin Light Chain protein (exact sequence is proprietary) (Uniprot: P02792)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2512
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ