Learn More
Ferritin Light Chain Antibody (FTL/1388), FITC, R&D Systems™
Código de producto. 18606556 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18606556 100 μg 100 microlitros
1 options
Código de producto. 18606556 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP254584F
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 01-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody
Ferritin Light Chain Monoclonal antibody specifically detects Ferritin Light Chain in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Protein Array, CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Ferritin Light Chain
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Protein Array, CyTOF
Clasificación Monoclonal
Clon FTL/1388
Conjugado FITC
Formulación PBS
Alias de gen Ferritin L subunit, ferritin L-chain, ferritin light chain, ferritin light polypeptide-like 3, ferritin, light polypeptide, MGC71996, NBIA3
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant fragment (around aa 38-165) of human Ferritin Light Chain protein (exact sequence is proprietary) (Uniprot: P02792)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2512
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Tipo de producto Antibody
Formulario Purified
Isotype IgG2a κ
Línea de productos Novus