Learn More
Cloruro férrico R2, Farmacopea Europea, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Código de producto. 12990414 Tienda Fisher Chemical Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1000 mL
Unit Size:
1000 ml
Product Code. Cantidad unitSize
12990414 1000 mL 1000 ml
1 options
This item is not returnable. Se returpolicy
Artikelnummer. 12990414 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. RP 081 1000
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Los reactivos de la farmacopea están diseñados para ensayos confiorme monografías de la farmacopea, bajo un sistema de gestión de calidad conforme a la norma ISO 9001 de GMP de acuerdo con la especificación de la farmacopea pertinente. Utilizan componentes y reactivos de la farmacopea y el agua empleada cumple los requisito de monografía correspondiente de la farmacopea para el agua purificada. También cumplen la ISO 17025 y la ISO Guía 43.
Tekniske data
Envase Ampolla
CAS 74738-17-3
Nombres de analitos o componentes Ferric chloride solution R2.
Notas de grado de pureza EU Ph Ref: 1037802
Fórmula molecular C11H6Cl2N2
Clave InChI FKLFBQCQQYDUAM-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC(=C(C(=C1)Cl)Cl)C2=CNC=C2C#N
Elemento Ferric Chloride
Nombre IUPAC 4-(2,3-diclorofenil)-1H-pirrol-3-carbonitrilo
Peso molecular (g/mol) 237.083
PubChem CID 91724
Cantidad 1000 mL
ChEBI CHEBI:34759
Grado Eu. Ph.
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ferric chloride solution R2. European Pharmacopoeia Ref: 1037802 (RP 081)
Signalord
  • Atención
Farekategori
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Faresætning
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Sikkerhedssætning
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
  • P362+P364-Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.