Learn More
Solución de cloruro férrico R1, Farmacopea Europea, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Código de producto. 12980414 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1000 mL
Envase:
Frasco
Tamaño de la unidad:
1000 ml
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
12980414 1000 mL Frasco 1000 ml
1 options
Código de producto. 12980414 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor RP 080 1000
Los reactivos de la farmacopea están diseñados para ensayos confiorme monografías de la farmacopea, bajo un sistema de gestión de calidad conforme a la norma ISO 9001 de GMP de acuerdo con la especificación de la farmacopea pertinente. Utilizan componentes y reactivos de la farmacopea y el agua empleada cumple los requisito de monografía correspondiente de la farmacopea para el agua purificada. También cumplen la ISO 17025 y la ISO Guía 43.
Especificaciones
CAS 74738-17-3
Cantidad 1000 mL
Notas de grado de pureza EU Ph Ref: 1037801
Fórmula molecular C11H6Cl2N2
Sinónimo fenpiclonil, beret, 3-2,3-dichlorophenyl-4-cyanopyrrole, fenpiclonil iso, 4-2,3-dichlorophenyl-1h-pyrrole-3-carbonitrile, unii-21ocb8kdq9, 4-cyano-3-2,3-dichlorophenyl pyrrole, 21ocb8kdq9, 1h-pyrrole-3-carbonitrile, 4-2,3-dichlorophenyl, 4-2,3-dichlorophenyl pyrrole-3-carbonitrile
Clave InChI FKLFBQCQQYDUAM-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC(=C(C(=C1)Cl)Cl)C2=CNC=C2C#N
Nombre IUPAC 4-(2,3-diclorofenil)-1H-pirrol-3-carbonitrilo
Peso molecular (g/mol) 237.083
PubChem CID 91724
ChEBI CHEBI:34759
Envase Frasco
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Ferric chloride solution R1. European Pharmacopoeia Ref: 1037801. (RP 080)
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .